2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1628-200MG H1628-50MG
TCIAH1628-200MGEA 207 EUR
TCIAH1628-200MG TCIAH1628-50MG
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
Formula: C₁₄H₁₀O₂S
Número MDL: MFCD16619490
Núm. CAS: 63676-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %