Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
H1633-5G H1633-25G
TCIAH1633-5GEA 49 EUR
TCIAH1633-5G TCIAH1633-25G
Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₉IN₂
MW: 294.18 g/mol
Número MDL: MFCD12964976
Núm. CAS: 178631-05-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2989bf1f1eebfd86a20a389b8cff78776165e4f&vid=d2989bf1f1eebfd86a20a389b8cff78776165e4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %