2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1635-1ML H1635-5ML
TCIAH1635-1MLEA 97 EUR
TCIAH1635-1ML TCIAH1635-5ML
2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (por GC)
2-Hexyl-1-n-octanol
Formula: C₁₄H₃₀O
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00046769
Núm. CAS: 19780-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&vid=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %