5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Indazol-5-ol
H1636-1G H1636-5G
TCIAH1636-1GEA 31 EUR
TCIAH1636-1G TCIAH1636-5G
5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
5-Hydroxy-1H-indazole
Formula: C₇H₆N₂O
Número MDL: MFCD01938124
Núm. CAS: 15579-15-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C