Heptadecan-9-amine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1640-1ML H1640-5ML
TCIAH1640-1MLEA 135 EUR
TCIAH1640-1ML TCIAH1640-5ML
Heptadecan-9-amine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Heptadecan-9-amine
Formula: C₁₇H₃₇N
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD30742905
Núm. CAS: 3241-20-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e5348b0618db9ca3515bb4c01486c8c4dfb595&vid=e2e5348b0618db9ca3515bb4c01486c8c4dfb595&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %