9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1642-1G
H1642-5G
TCIAH1642-1GEA
118
EUR
TCIAH1642-1G
TCIAH1642-5G
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC)
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula:
C₃₀H₄₃B₂NO₄ MW: 503,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD30187269 Núm. CAS: 871696-12-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 221.0 to 225.0 deg-C |