Hederagenin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3beta,4alpha-3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
H1645-50MG H1645-200MG
TCIAH1645-50MGEA 137 EUR
TCIAH1645-50MG TCIAH1645-200MG
Hederagenin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hederagenin
Formula: C₃₀H₄₈O₄
MW: 472,71 g/mol
Pto. de fusión: 334°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017385
Núm. CAS: 465-99-6
EINECS: 207-369-9
Índice Merck: 14,04624
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f80af206e121697b53a7c6b2ca2de39df59890&vid=16f80af206e121697b53a7c6b2ca2de39df59890&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +81.0 to +85.0 deg (C=1, Pyridine)