1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-1-ona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1650-1G H1650-5G
TCIAH1650-1GEA 20 EUR
TCIAH1650-1G TCIAH1650-5G
1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-1-ona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 215°C
Número MDL: MFCD01312225
Núm. CAS: 22009-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63676deda6be2c754abcc1e2d824269c9c1db078&vid=63676deda6be2c754abcc1e2d824269c9c1db078&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C