1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2-Nitrophenyl)-3-[6-[(2-nitrophenyl)carbamoylamino]hexyl]urea
H1655-1G H1655-5G
TCIAH1655-1GEA 91 EUR
TCIAH1655-1G TCIAH1655-5G
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Formula: C₂₀H₂₄N₆O₆
MW: 444,45 g/mol
Núm. CAS: 2419249-92-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %