(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenylazetidin-2-one
H1656-250MG H1656-1G
TCIAH1656-250MGEA 59 EUR
TCIAH1656-250MG TCIAH1656-1G
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368374
Núm. CAS: 132127-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3282346913c03653ce4efa07975a02fc8d37d84&vid=d3282346913c03653ce4efa07975a02fc8d37d84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +174 to +193 deg (C=1, methanol)