L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
LD-Heptose Peracetate
H1657-20MG
H1657-100MG
TCIAH1657-20MGEA
59
EUR
TCIAH1657-20MG
TCIAH1657-100MG
L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate ≥98.0% (por GC)
L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate
Formula:
C₁₉H₂₆O₁₃ MW: 462,40 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
104486-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +24.0 to +28.0 deg (C=1, CHCL3) |