8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
H1658-1G H1658-5G
TCIAH1658-1GEA 70 EUR
TCIAH1658-1G TCIAH1658-5G
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.17 g/mol
Número MDL: MFCD00168972
Núm. CAS: 1571-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %