1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
H1664-200MG H1664-1G
TCIAH1664-200MGEA 23 EUR
TCIAH1664-200MG TCIAH1664-1G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₆O₃
Número MDL: MFCD00010797
Núm. CAS: 17994-25-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C