Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV) ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
Atención
H1668-25G H1668-500G
TCIAH1668-25GEA 16 EUR
TCIAH1668-25G TCIAH1668-500G
Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV) ≥97.0% (W)
Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV)
Formula: C₂₄H₅₄O₇Ti₂
Núm. CAS: 7393-46-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (with ignition residue) min. 97.0 %