4-Perhydroazepinone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
H1673-1G
H1673-5G
TCIAH1673-1GEA
22
EUR
TCIAH1673-1G
TCIAH1673-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formula:
C₆H₁₂ClNO MW: 149,62 g/mol |
Número MDL:
MFCD02183487 Núm. CAS: 50492-22-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |