1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1674-5G
H1674-25G
TCIAH1674-5GEA
48
EUR
TCIAH1674-5G
TCIAH1674-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formula:
C₈H₇F₇O₂ MW: 268,13 g/mol Pto. de inflamación: 37°C |
Número MDL:
MFCD00039251 Núm. CAS: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |