Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Bis-Tos-PEG6, Hexaethylene Glycol Ditosylate
H1681-1G H1681-5G
TCIAH1681-1GEA 52 EUR
TCIAH1681-1G TCIAH1681-5G
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Hexaethylene Glycol Di-p-toluenesulphonate
Formula: C₂₆H₃₈O₁₁S₂
Número MDL: MFCD00319275
Núm. CAS: 42749-27-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %