[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
H1683-25G H1683-5G
TCIAH1683-25GEA 301 EUR
TCIAH1683-25G TCIAH1683-5G
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC)
[4-[(2-Hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyliodonium Hexafluoroantimonate
Formula: C₂₆H₃₈F₆IO₂Sb
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321227
Núm. CAS: 139301-16-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%