3-Ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazina-2,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1686-5G H1686-25G
TCIAH1686-5GEA 75 EUR
TCIAH1686-5G TCIAH1686-25G
3-Ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazina-2,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazina-2,4-diona
Formula: C₁₂H₂₀N₄O₂
Número MDL: MFCD00055526
Núm. CAS: 51235-04-2
EINECS: 257-074-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,04699
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C