Hydrocinchonine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1S)-((2R,4S,5R)-5-Ethylquinuclidin-2-yl)(quinolin-4-yl)methanol, Dihydrocinchonine
H1701-1G H1701-5G
TCIAH1701-1GEA 121 EUR
TCIAH1701-1G TCIAH1701-5G
Hydrocinchonine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hydrocinchonine
Formula: C₁₉H₂₄N₂O
MW: 296,41 g/mol
Pto. de fusión: 269°C
Número MDL: MFCD00216716
Núm. CAS: 485-65-4
EINECS: 207-621-8
Índice Merck: 14,04783
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +194 to +199 deg (C=0.3, EtOH)