Hesperadin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(Z)-N-[2-Oxo-3-[phenyl[[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]amino]methylene]indolin-5-yl]ethanesulphonamide, (Z)-N-(2-Oxo-3-(phenyl((4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl)amino)methylene)indolin-5-yl)ethanesulphonamide
H1708-10MG
H1708-50MG
TCIAH1708-10MGEA
62
EUR
TCIAH1708-10MG
TCIAH1708-50MG
Hesperadin ≥95.0% (by HPLC)
Hesperadin
This product is unavailable in the U.S.
Formula:
C₂₉H₃₂N₄O₃S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD18074526 Núm. CAS: 422513-13-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 225.0 to 230.0 deg-C |
Water | max. 5.0 % |