Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1709-25G H1709-5G
TCIAH1709-25GEA 70 EUR
TCIAH1709-25G TCIAH1709-5G
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₃₁H₅₄O₃
Número MDL: MFCD00180757
Núm. CAS: 67845-93-6
EINECS: 267-342-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C