8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1713-1G
H1713-200MG
TCIAH1713-1GEA
77
EUR
TCIAH1713-1G
TCIAH1713-200MG
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO₂ |
Número MDL:
MFCD00168962 Núm. CAS: 14510-06-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Acid Value | max. 5.0 |