2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methacrylic acid 2-Hydroxybutyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1714-25G H1714-500G
TCIAH1714-25GEA 16 EUR
TCIAH1714-25G TCIAH1714-500G
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Hydroxybutyl methacrylate (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD19707078
Núm. CAS: 13159-51-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Acid Value max. 2.0