(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (R)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine, (R)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
H1733-1G H1733-5G
TCIAH1733-1GEA 89 EUR
TCIAH1733-1G TCIAH1733-5G
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Número MDL: MFCD00077865
Núm. CAS: 27854-88-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C