(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (S)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
H1734-1G H1734-5G
TCIAH1734-1GEA 95 EUR
TCIAH1734-1G TCIAH1734-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Número MDL: MFCD00077866
Núm. CAS: 54656-96-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C