(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-Hex-4-en-3-one
H1735-25ML
H1735-5ML
TCIAH1735-25MLEA
78
EUR
TCIAH1735-25ML
TCIAH1735-5ML
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (por GC)
(E)-4-Hexen-3-one
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,15 g/mol Pto. Ebullición: 137°C |
Número MDL:
MFCD00010631 Núm. CAS: 50396-87-7 UN: 1224 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...