2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1736-25G H1736-5G
TCIAH1736-25GEA 267 EUR
TCIAH1736-25G TCIAH1736-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₁₃H₁₀N₂O
Número MDL: MFCD00022668
Núm. CAS: 2963-66-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C