4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1741-250MG H1741-50MG
TCIAH1741-250MGEA 338 EUR
TCIAH1741-250MG TCIAH1741-50MG
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (por GC)
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00797612
Núm. CAS: 148081-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C