5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxy-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 5-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
H1747-1G H1747-200MG
TCIAH1747-1GEA 214 EUR
TCIAH1747-1G TCIAH1747-200MG
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (por GC)
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone
Formula: C₅H₆O₃
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15145822
Núm. CAS: 931-23-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C