(2-Hydroxy-5-methylphenyl)triphenylphosphonium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1749-1G
H1749-5G
TCIAH1749-1GEA
50
EUR
TCIAH1749-1G
TCIAH1749-5G
(2-Hydroxy-5-methylphenyl)triphenylphosphonium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Hydroxy-5-methylphenyl)triphenylphosphonium iodide
Formula:
C₂₅H₂₂IOP |
Núm. CAS:
2005487-70-5 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |