5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1750-1G H1750-5G
TCIAH1750-1GEA 35 EUR
TCIAH1750-1G TCIAH1750-5G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Formula: C6H6O4
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03274472
Núm. CAS: 6338-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C