3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Hydroxyphthalide, 3-Hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Hydroxy-1(3H)-isobenzofuranone
H1754-25G H1754-5G
TCIAH1754-25GEA 157 EUR
TCIAH1754-25G TCIAH1754-5G
3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one
Formula: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Número MDL: MFCD00956142
Núm. CAS: 16859-59-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C