Iminodiacetic acid disodium salt 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 2,2'-azanediyldiacetate, Iminodiacetic acid disodium salt, Disodium Iminodiacetate hydrate
I0007-25G I0007-250G
TCIAI0007-25GEA 18 EUR
TCIAI0007-25G TCIAI0007-250G
Iminodiacetic acid disodium salt 98,0 Titrimetric
Iminodi(acetato) de disodio
Formula: C₄H₅NNa₂O₄
MW: 177.07 g/mol
Número MDL: MFCD00043340
Núm. CAS: 928-72-3
EINECS: 213-181-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&vid=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 8.0 to 17.0 %