3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0010-25ML
I0010-500ML
I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA
33
EUR
TCIAI0010-25ML
TCIAI0010-500ML
TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0% (por GC)
3,3'-Iminodipropionitrile
Formula:
C₆H₉N₃ Pto. Ebullición: 205°C Pto. de inflamación: 178°C |
Número MDL:
MFCD00001956 Núm. CAS: 111-94-4 EINECS: 203-922-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |