3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0025-1G I0025-5G
TCIAI0025-1GEA 39 EUR
TCIAI0025-1G TCIAI0025-5G
3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Indoleacrylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Número MDL: MFCD00005633
Núm. CAS: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %