Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
I0099-25ML I0099-500ML
TCIAI0099-25MLEA 16 EUR
TCIAI0099-25ML TCIAI0099-500ML
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (por GC) estabilizado
Isobutyl vinyl ether
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: -15°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008934
Núm. CAS: 109-53-5
EINECS: 203-678-8
UN: 1304
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %