Isobutyryl bromide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0114-25G I0114-5G
TCIAI0114-25GEA 204 EUR
TCIAI0114-25G TCIAI0114-5G
Isobutyryl bromide ≥98.0% (por GC)
Isobutyryl bromide
Formula: C₄H₇BrO
Pto. Ebullición: 117°C
Número MDL: MFCD00059468
Núm. CAS: 2736-37-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %