Allyl isonicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0136-25ML I0136-5ML
TCIAI0136-25MLEA 321 EUR
TCIAI0136-25ML TCIAI0136-5ML
Allyl isonicotinate ≥98.0% (por GC)
Allyl isonicotinate
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD00059786
Núm. CAS: 25635-24-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %