Diisobutileno (Mezcla de isómeros) ≥94.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,4-Trimetilpenteno
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
I0147-25ML I0147-500ML
TCIAI0147-25MLEA 16 EUR
TCIAI0147-25ML TCIAI0147-500ML
Diisobutileno (Mezcla de isómeros) ≥94.0% (por GC) estabilizado
Diisobutileno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de fusión: –106°C
Pto. de inflamación: 2°C
Número MDL: MFCD00008855
Núm. CAS: 25167-70-8
EINECS: 246-690-9
UN: 2050
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0% (total of isomer)