2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isooctyl Vinyl Ether
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 86 EUR
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
2-Ethylhexyl vinyl ether ≥97.0% (por GC)
2-Ethylhexyl vinyl ether
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00053800
Núm. CAS: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %