5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylcumene, 3,5-Dimethylisopropylbenzene
I0156-25ML I0156-500ML
TCIAI0156-25MLEA 44 EUR
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (por GC)
5-Isopropyl-m-xylene
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00026405
Núm. CAS: 4706-90-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %