Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0184-25G I0184-500G
TCIAI0184-25GEA 17 EUR
TCIAI0184-25G TCIAI0184-500G
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (por GC)
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid)
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. de inflamación: 165°C
Número MDL: MFCD00135620
Núm. CAS: 54680-48-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %