Dibutyl Itaconate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
I0201-25G I0201-500G
TCIAI0201-25GEA 21 EUR
TCIAI0201-25G TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Dibutyl Itaconate
Formula: C₁₃H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 138°C
Número MDL: MFCD00027211
Núm. CAS: 2155-60-4
EINECS: 218-451-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %