Diethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI


Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol

I0204-500G I0204-25G
TCIAI0204-500GEA 497 EUR
TCIAI0204-500G TCIAI0204-25G
Diethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Diethyl itaconate
Formula: C₉H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00059230
Núm. CAS: 2409-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&vid=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR