2-(Isopropylamino)ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Isopropylethanolamine
I0227-25ML I0227-500ML I0227-100ML
TCIAI0227-25MLEA 25 EUR
TCIAI0227-25ML TCIAI0227-500ML TCIAI0227-100ML
2-(Isopropylamino)ethanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-(Isopropylamino)ethanol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00041755
Núm. CAS: 109-56-8
EINECS: 203-681-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %