Isomaltose ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, alpha-1,6-Glucobiose
I0231-1G I0231-100MG
TCIAI0231-1GEA 218 EUR
TCIAI0231-1G TCIAI0231-100MG
Isomaltose ≥97.0% (por GC)
Isomaltose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Número MDL: MFCD00065373
Núm. CAS: 499-40-1
EINECS: 207-879-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Specific rotation [a]20/D +108 to +118 deg (C=0.7, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %