Diethyl isobutylmalonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester
I0251-25ML I0251-500ML
TCIAI0251-25MLEA 73 EUR
TCIAI0251-25ML TCIAI0251-500ML
Diethyl isobutylmalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl isobutylmalonate
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Número MDL: MFCD00026869
Núm. CAS: 10203-58-4
EINECS: 233-504-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %