Monobutyl itaconate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Butyl Methylenesuccinate, beta-Butyl Itaconate, Itaconic Acid Monobutyl Ester
I0267-25G I0267-500G
TCIAI0267-25GEA 38 EUR
TCIAI0267-25G TCIAI0267-500G
Monobutyl itaconate ≥95.0% (por GC)
Monobutyl itaconate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Número MDL: MFCD00046533
Núm. CAS: 6439-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %