Monomethyl itaconate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Itaconic Acid Monomethyl Ester, beta-Methyl Itaconate, 4-Methyl Methylenesuccinate, 4-Methoxy-2-methylene-4-oxobutanoic acid
I0269-25G I0269-500G I0269-100G
TCIAI0269-25GEA 49 EUR
TCIAI0269-25G TCIAI0269-500G TCIAI0269-100G
Monomethyl itaconate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Monomethyl itaconate
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 149°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00021713
Núm. CAS: 7338-27-4
EINECS: 230-853-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d3d4c95b3835109091d82510c260f23c9ec9083&vid=8d3d4c95b3835109091d82510c260f23c9ec9083&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency